Descripción
Almacene hasta 25 portaobjetos con la gradilla de plástico Thermo Scientific™.
Gradilla de tinción 196:
- Fabricada en plástico de polioximetileno
- Resisten temperaturas de -40 a +90 °C
- Admite hasta 25 portaobjetos.
- El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la gradilla | Plástico de polioximetileno |
| Número de portaobjetos | 25 |
| Descripción | Gradilla de tinción de plástico (capacidad para 25 portaobjetos) |
| Max. Slide Size | 3 x 2 pulg |
| Tipo de producto | Gradilla de tinción de plástico |