Learn More
KD Scientific Jeringa de plástico
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
Marca: KD Scientific 780860
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- KD Scientific ofrece una nueva línea de jeringas estériles de plástico desechables para todas las aplicaciones científicas
- Las jeringas Norm-ject son la solución ideal para cualquier situación
- Su exclusivo sistema de dos partes no contiene látex ni lubricante de silicona o caucho
Especificaciones
Polypropylene (Barrel) | |
Sí | |
Single-use | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Sí |
No Needle Included | |
Jeringa | |
20 mL | |
Luer Slip | |
Estéril |
Título del producto
KD Scientific Jeringa de plástico > 20cc slip lock
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido