Learn More
Buerkle™ Válvulas de dos y tres vías
Utilice estas válvulas para la transferencia de líquidos o gases con el fin de liberar, bloquear o cambiar la dirección del flujo. Las válvulas de dos y tres vías Buerkle™ están disponibles en construcción de PVDF y de PP/PE para una gran variedad de aplicaciones.
Marca: Buerkle™ 8606-0120
16.94 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01500kg
Descripción
Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
Válvulas de tres vías de PVDF:
- excelente resistencia química, transparente, aptas para alimentos
- Temperatura de funcionamiento: De +0 hasta +40 °C Resistente a la compresión máx 1 bar
- Con placa de montaje para facilitar la instalación
Válvulas de tres vías PP/PE:
- para uso industrial, rojo/blanco
- Temperatura de funcionamiento: De +5 a +40 °C
- Resistente a una compresión máx. de 1 bar
- Con placa de montaje para facilitar la instalación
Especificaciones
Manguera de 11 a 13 mm de diámetro | |
40°C | |
5 °C | |
Válvula de 3 vías | |
1 bar |
Placa de montaje | |
Polipropileno, polietileno | |
8 mm | |
8 mm |