Learn More
RUBIS Pinzas de plástico
Código de producto. 11709614
Encompass_Preferred
Click to view available options
Estilo de punta:
Forma redonda
Punto crochet
Punto fino
Punto grande
Punto plano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11709614
Marca: RUBIS K2A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas de plástico - PBTP
  • PBT-Kunststoff
  • Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
  • Einfach zu bedienen
  • Hohe Präzision
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
Especificaciones
Estilo de punta Forma redonda
Longitud (imperial) 4.72 in.
Material Plástico PBT
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Cantidad (n.º por caja) Each
Acabado Antimagnética y aislante
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.