Learn More
RUBIS Pinzas de plástico
Click to view available options
Estilo de punta:
Forma redonda
Punto crochet
Punto fino
Punto grande
Punto plano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- PBT-Kunststoff
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Punto crochet |
| Longitud (imperial) | 4.72 in. |
| Material | Plástico PBT |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas pequeñas |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.