Learn More
Kartell™ Tapón con aletas Plastilab™ para tubos desechables
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Neutral
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Diseñado con aletas flexibles para crear un ajuste perfecto.
- Se adapta a los tubos de 15 a 17 mm
- Disponible en diversos colores para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE-IVD |
| Tipo de producto | Tapón con aletas |
| Material | Polietileno |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 15 a 17 mm |