Learn More
Kartell™ Finned Plug for Disposable Tubes
Designed with flexible fins to create a snug fit.
18.70€ - 25.30€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11371195
|
Kartell™
8830900 |
Neutral |
25.30€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11301205
|
Kartell™
8830910 |
Rojo |
18.70€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Designed with flexible fins to create a snug fit.
- Fits tubes 11 to 13mm or 15 to 17mm
- Available in a variety of colors for coding
Especificaciones
Polietileno |