Learn More
Kartell™ Conectores de 4 vías de polipropileno
For use with plastic or rubber tubing.
16.80€ - 223.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE IVD |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Forma | 4 Vías cruzadas |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12569756
|
Kartell™
7141200 |
Orificio de 4,6mm | 10/paq. |
16.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15598265
|
Kartell™
0141600 |
Orificio de 11,6mm | 100/paq. |
223.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Sturdy shape provides strength
- Chemical and thermal resistant
Especificaciones
CE IVD | |
Polipropileno | |
Natural |
Esterilizable en autoclave | |
4 Vías cruzadas |