Learn More
BD Jeringa hipodérmica Luer-Lock céntrica de tres piezas Plastipak™
Código de producto. 11303040
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11303040 3 ml paquete de 200
11364881 5 ml paquete de 125
2 options
Código de producto. 11303040
Marca: BD 309658
Edge
Jeringa graduada de plástico. Jeringa de tres piezas hipodérmica Luer-Lock céntrica Plastipak BD Medical™ Plastipak™ para inyección de líquidos.
  • Jeringa de plástico
  • Incluye Luer-Lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad NF EN 20594-1, ISO 594-1 de diciembre de 1993, ISO 594-2 de septiembre de 1998
Material Polypropylene
Diámetro exterior (métrico) 10,12 mm
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 69 mm
Tipo de producto Jeringa hipodérmica Luer-Lock de punta céntrica de 3 piezas
Desechables
Graduaciones 0,1 ml
Cantidad 200/paq.
Volumen (métrico) 3 ml
Tipo de conexión Luer Lock céntrico
Graduated Sí
Esterilidad Estéril