Learn More
BD Jeringa hipodérmica Luer-Lock céntrica de tres piezas Plastipak™
Jeringa graduada de plástico. Jeringa hipodérmica Luer-Lock céntrica de tres piezas BD Medical™ Plastipak™ para inyección de líquidos.
149.00€ - 195.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | NF EN 20594-1, ISO 594-1 de diciembre de 1993, ISO 594-2 de septiembre de 1998 |
Material | Polypropylene |
Sin látex | Sí |
Tipo de producto | Jeringa hipodérmica Luer-Lock de punta céntrica de 3 piezas |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11303040
|
BD
309658 |
3 ml |
195.00€
paquete de 200 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11364881
|
BD
309649 |
5 ml |
149.00€
paquete de 125 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Jeringa de plástico
- Incluye conexión luer-lock
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polypropylene | |
Jeringa hipodérmica Luer-Lock de punta céntrica de 3 piezas | |
Luer Lock céntrico | |
Estéril |
NF EN 20594-1, ISO 594-1 de diciembre de 1993, ISO 594-2 de septiembre de 1998 | |
Sí | |
Sí | |
Sí |