Learn More
BD Jeringa Plastipak™ con Luer Lock
Se utiliza para inyecciones y muestras.
Marca:  BD 305959
Código de producto. 15544835
  • 70.62€ / paquete de 100
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Capacidad de 10 ml con graduaciones de 0,2 ml
  • Estéril y desechable
  • Estructura de polipropileno
  • Cilindro transparente para una visibilidad perfecta del contenido de la jeringa
  • La lubricación especial de silicona asegura que el émbolo se mueva de forma suave y uniforme
  • Esterilizado con óxido de etileno
Certifications
EN ISO 7886-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,2 ml
10 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BD Jeringa Plastipak™ con Luer Lock > 10 ml; 100/paquete