Learn More
Eppendorf™ Portaplacas para cubos
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Tipo:
Soporte de placas para cestillo de alta capacidad
Soporte de placas para cestillo para placas/tubos
Capacidad:
6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
7/28 (MTP)\n2/8 (DWP)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Número de tubos por adaptador/rotor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) o 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
- Conjunto 2 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de placas para cestillo de alta capacidad |
| Para utilizar con (equipo) | para placas MTP, DWP, PCR |
| Capacidad | 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP) |