Learn More
Thermo Scientific™ Agar para recuento en placa (frasco)
Enumere organismos viales en leche, productos lácteos, agua, alimentos y otro tipo de muestras que deben someterse a controles sanitarios utilizando estos frascos de medio preparados.
339.00€
Especificaciones
Color | Amarillo pálido, transparente |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
Formato | Frasco de jarabe |
Origen de fabricación | Reino Unido |
Tipo de producto | Agar |
Código de producto | Marca | Peso de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12643408
|
Thermo Scientific™
BO0195V |
500,0 g + 4,0 g |
339.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Enumere organismos viales en leche, productos lácteos, agua, alimentos y otro tipo de muestras que deben someterse a controles sanitarios utilizando el medio en frasco preparado de agar para recuento en placa no selectivo Thermo Scientific™ Oxoid™. El agar para recuento en placa es equivalente al medio recomendado por la APHA1, PHLS 2 e ISO3,4 para el recuento en placa de microorganismos en alimentos.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de agar para recuento en placa prácticos, precargados y listos para su uso.
- Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Amarillo pálido, transparente | |
Frasco de jarabe | |
Agar | |
10/paq. |
De 2 a 25 °C | |
Reino Unido | |
10 frascos con tapón de rosca en una caja |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 52 semanas