Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de unión de afinidad
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Brand: Thermo Scientific™ 436017
Additional Details : Peso : 1.19000kg
Description
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Superficies de captura por afinidad (Passive Streptavidin e Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate y Glutathione, BioBind)
- Unión muy específica
- Reducción de la variabilidad en la orientación molecular
- Las superficies Immobilizer mejoran las relaciones señal-ruido.
- La interacción de biotinas de estreptavidina puede emplearse para inmovilizar una amplia gama de biomoléculas.
Specifications
Estándar | |
Colorimétrico | |
Affinity | |
Microplaca | |
120 μl | |
50 μl | |
Estreptavidina | |
Cuadrada | |
1 | |
15/caja |
Sin tapa | |
15 cajas | |
Transparente | |
Poliestireno | |
384 | |
No estéril | |
120 μl | |
15 | |
Sin especificar | |
Biotinilado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.