Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de unión de afinidad
Descripción
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Superficies de captura por afinidad (Passive Streptavidin e Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate y Glutathione, BioBind)
- Unión muy específica
- Reducción de la variabilidad en la orientación molecular
- Las superficies Immobilizer mejoran las relaciones señal-ruido.
- La interacción de biotinas de estreptavidina puede emplearse para inmovilizar una amplia gama de biomoléculas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Quimioluminiscencia |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 15 cajas |
| Tipo de enlace | Affinity |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Plástico |
| Volumen del pocillo (métrico) | 400 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.