Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de unión de afinidad
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 436016
443.67 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Superficies de captura por afinidad (Passive Streptavidin e Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate y Glutathione, BioBind):
- Las superficies de unión con alta especificidad reducen la variabilidad de la orientación molecular.
- Las superficies Immobilizer mejoran las relaciones señal-ruido.
- La interacción de biotinas de estreptavidina puede aprovecharse para inmovilizar una amplia gama de biomoléculas.
Especificaciones
Estándar | |
Fluorescencia | |
15 cajas | |
Microplaca | |
400 μl | |
100 μl | |
Estreptavidina | |
Redondo | |
1 | |
15/caja |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Negro | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
400 μl | |
15 | |
Sin especificar | |
Biotinilado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.