Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de unión de afinidad
Código de producto. 10551493
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Tipo de producto:
Microplaca
Módulo Lock-Well C8 (x12) en marco
Módulo separable F8 (x12) en bastidor
Módulo sólido F8 (x12) en bastidor
Tratamiento de superficie:
Estreptavidina
Glutatión
Volumen total del pocillo (métrico):
120 μl
350 μl
400 μl
Tamaño de la unidad:
15 PCS
paquete de 15
paquete de 5
Código de producto. 10551493
Marca: Thermo Scientific™ 436018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular con estas placas y módulos con superficies de unión de afinidad.
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Superficies de captura por afinidad (Passive Streptavidin e Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate y Glutathione, BioBind)
  • Unión muy específica
  • Reducción de la variabilidad en la orientación molecular
  • Las superficies Immobilizer mejoran las relaciones señal-ruido.
  • La interacción de biotinas de estreptavidina puede emplearse para inmovilizar una amplia gama de biomoléculas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Quimioluminiscencia
Envase 15 Cases, 1 Pk.
Tipo de enlace Affinity
Color Blanco
Tipo de producto Microplaca
Material Polystyrene
Volumen del pocillo (métrico) 120 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 50 μl
Tratamiento de superficie Estreptavidina
Volumen total del pocillo (métrico) 120 μl
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
N.º por caja 15
N.° por paquete 1
Bloqueo de placas Sin especificar
Molécula diana Biotinilado
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.