Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de unión de afinidad
Código de producto. 10604617
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Tipo de producto:
Microplaca
Módulo Lock-Well C8 (x12) en marco
Módulo separable F8 (x12) en bastidor
Módulo sólido F8 (x12) en bastidor
Tratamiento de superficie:
Estreptavidina
Glutatión
Volumen total del pocillo (métrico):
120 μl
350 μl
400 μl
Tamaño de la unidad:
15 PCS
paquete de 15
paquete de 5
Código de producto. 10604617
Marca: Thermo Scientific™ 95029293
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular con estas placas y módulos con superficies de unión de afinidad.
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Superficies de captura por afinidad (Passive Streptavidin e Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate y Glutathione, BioBind)
  • Unión muy específica
  • Reducción de la variabilidad en la orientación molecular
  • Las superficies Immobilizer mejoran las relaciones señal-ruido.
  • La interacción de biotinas de estreptavidina puede emplearse para inmovilizar una amplia gama de biomoléculas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Envase 5 Cases
Tipo de enlace Affinity
Color Transparente
Tipo de producto Módulo separable F8 (x12) en bastidor
Volumen de trabajo (métrico) 200 μl
Tratamiento de superficie Estreptavidina
Volumen total del pocillo (métrico) 400 μl
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
N.º por caja 5
N.° por paquete 5
Bloqueo de placas Sin especificar
Molécula diana Biotinilado
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.