Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de unión de afinidad
Descripción
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Superficies de captura por afinidad (Passive Streptavidin e Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate y Glutathione, BioBind)
- Unión muy específica
- Reducción de la variabilidad en la orientación molecular
- Las superficies Immobilizer mejoran las relaciones señal-ruido.
- La interacción de biotinas de estreptavidina puede emplearse para inmovilizar una amplia gama de biomoléculas.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Colorimétrico |
| Envase | 5 Cases |
| Tipo de enlace | Affinity |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Volumen de trabajo (métrico) | 200 μl |
| Tratamiento de superficie | Estreptavidina |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 400 μl |
| Forma del pocillo | Flat Bottom (F-well) |
| N.º por caja | 5 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.