Learn More
Heidolph instruments Agitadores de plataforma
Promax 1020 es un modelo de tamaño medio y acepta capacidades de carga de 5 kg. Con una longitud de recorrido de 32 mm, el modelo Promax realiza un movimiento ideal para embudos de separación.
Marca: Heidolph instruments 543-22332-00
2066.25 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.76000kg
Descripción
- Tamaño de plataforma del agitador Promax 1020 Heidolph de 290 mm de ancho y 258 mm de profundidad, velocidad máxima de 250 rpm, carga máxima de 5 kg, órbita de 32 mm, agitación de vaivén; incluye temporizador y plataforma
- Promax 1020 es un modelo de tamaño medio y acepta capacidades de carga de 5 kg
- Disponible un amplia gama de accesorios y abrazaderas para embudos de separación
- Con una longitud de recorrido de 32 mm, el modelo Promax realiza un movimiento ideal para embudos de separación
- Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en la pantalla digital de 30 a 250 rpm
- Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora modular y se recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura variable a 65 °C
- El temporizador de procesos digital permite el funcionamiento sin supervisión y se puede ajustar de 1 a 999 minutos.
- Cuando el tiempo establecido ha transcurrido suena una alarma acústica y se detiene el funcionamiento
Especificaciones
8 kg | |
230 V, 50 Hz, 30 W | |
65 °C | |
Agitador de plataforma | |
Alfombrilla de caucho antideslizante | |
125 mm | |
8 kg | |
Separación de fase |
De 30 a 250 rpm | |
230 V | |
30 W | |
50 Hz | |
258 mm | |
320 mm | |
Digital luminiscente | |
999 min |