Learn More
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente, 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11314447
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente, 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314447
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11314447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038325.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jeweler. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Hidrogenación en anillo aromático, aldehídos alifáticos y cetonas a alcoholes, conversión de -CH=CH- a -CH2-CH2-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-6-6
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 10% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in aqua regia.. Insoluble in water and acid.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente, 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals >