Learn More
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, sin reducir, nominalmente 50% de agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354447
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, sin reducir, nominalmente 50% de agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354447
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11354447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038326.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jeweler. It also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells. As catalyst for curing of plastics, as catalyst for dehydrogenation, isomerization, and oxidation in the production of sulfuric, nitric, and organic acids and amines, for surgical instruments and implants. Platinum nanoparticles are used in scanning probes (microscopy) and catalysts. Catalyst used for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones, aromatics, used for hydrogenolysis of cyclopropanes, catalyzes oxidation of alcohols. Schiff's base and nitrohydrogenation, hydrosilation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-6-6
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 10% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in aqua regia. Insoluble in water and acid.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY23I017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog Number038326.14,038326.22,038326.06
Número de loteW08A020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number038326.14,038326.22,038326.06
Número de loteA30M20 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number038326.14,038326.22,038326.06
Número de loteG24L12 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number038326.14,038326.22,038326.06
Número de loteU08A007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number038326.14,038326.22,038326.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, sin reducir, nominalmente 50% de agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals >