Learn More
Platino sobre carbón activado, 10 % Pt, aprox. 50 % de humedad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum on activated carbon |
Color | Negro |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.08 |
Porcentaje de pureza | 10% (Pt) |
Envase | Frasco de vidrio |
Formulario | Polvo |