Learn More
Platino sobre carbón activado, 5 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum on activated carbon |
Color | Negro |
Nombre de nota | 5% Pt |
Cantidad | 10 g |
Fieser | 01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.08 |
Porcentaje de pureza | 5% (Pt) |
Envase | Frasco de vidrio |
Tamaño de partículas | Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90% |
Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Platinum on activated carbon
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.