Learn More
Negro platino, HiSPEC 1000, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11367537
Negro platino, HiSPEC 1000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367537
1 g
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Código de producto. 11367537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012755.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Platinum black is most commonly used for electrolyte fuel cell, microbial fuel cell, polymer electrolyte fuel cell and phosphoric acid fuel cells. It is used as a catalyst in hydrogenation reactions and a gas adsorbent. It can be coated on electrode surface by electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum black
Aspecto Dark gray powder
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Platinum black is insoluble in water and soluble in aqua regia.
Olor Odorless
Formulario Polvo, S.A. nominalmente 27 m
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY16I029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06,012755.03
Número de loteN07I041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06,012755.03
Número de loteCJ0021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012755.06,012764.03,012755.01,012755.03
Número de loteY30C030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number012755.06,012764.03,012755.01,012755.03
Número de loteJ26L13 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number012755.06,012764.03,012755.01,012755.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Negro platino, HiSPEC 1000, Thermo Scientific Chemicals >