Learn More
Estándar de color cobalto platino 15, Lovibond™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
Specifications
Cantidad | 500 mL |
Olor | Odorless |
La solución contiene | Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
pH | ∼3 |
Solubilidad | Miscible con agua en todas las proporciones |
Forma física | Solución |