Learn More
Estándar de color cobalto platino 5, Lovibond™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Cantidad | 500 mL |
Olor | Odorless |
La solución contiene | Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
pH | ∼3 |
Solubilidad | Miscible con agua en todas las proporciones |
Forma física | Solución |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- reference standard Pt-Co 30/ platinum cobalt 30