Learn More
Lámina de platino, 0,1 mm de espesor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum |
Aspecto | Silvery white foil |
Densidad | 21.45g/cm3 at 20°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metals basis) |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Olor | Odorless |
Formulario | Lámina, 0,1 mm de grosor |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de platino, 0,1 mm de espesor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido