Learn More
Lámina de platino, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11377187
Lámina de platino, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377187
25 x 25 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Código de producto. 11377187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011507.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Formato: Aprox. 6,7 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
CAS 7440-06-4
Aspecto Silvery white foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Cantidad 25 x 25 mm
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Olor Odorless
Formulario Lámina de 0,5 mm (0,02 pulg.) de grosor
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Lámina de platino, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >