Learn More
Gasa de platino, malla 52 tejida a partir de alambre de 0,1 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345769
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11345769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010283.FL
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como agente catalítico en el procesamiento de ácido nítrico, fertilizantes, fibras sintéticas y otros materiales.La industria petrolera utiliza el metal en forma de gasa en el refinado de crudo.
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Aspecto Silvery white guage
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 52 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Formulario ≈0,47g/25x25 mm,tela de alambre
Información de solubilidad Insoluble in water. Dissolves in aqua regia