Learn More
Cloruro de platino(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487867
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11487867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16549.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de platino(II) se utiliza como catalizador para una variedad de reacciones de formación de enlace C-C, enlace C-O y enlace C-N. Actúa como precursor para preparar otros compuestos de platino como el cisplatino y el dicloro(cicloocta-1,5-dieno)platino(II).
Solubilidad
Soluble en amoníaco y ácido clorhídrico. Insoluble en agua, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-65-7
Fórmula molecular Cl2Pt
Peso molecular (g/mol) 265.98
Número MDL MFCD00011181
Clave InChI CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(II) chloride
Punto de fusión 581°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Fórmula lineal PtCl2
Número UN UN3260
Índice Merck 14,7528
Información de solubilidad Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 5.87