Learn More
Cloruro de platino(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de platino(II) se utiliza como catalizador para una variedad de reacciones de formación de enlace C-C, enlace C-O y enlace C-N. Actúa como precursor para preparar otros compuestos de platino como el cisplatino y el dicloro(cicloocta-1,5-dieno)platino(II).
Solubilidad
Soluble en amoníaco y ácido clorhídrico. Insoluble en agua, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El cloruro de platino(II) se utiliza como catalizador para una variedad de reacciones de formación de enlace C-C, enlace C-O y enlace C-N. Actúa como precursor para preparar otros compuestos de platino como el cisplatino y el dicloro(cicloocta-1,5-dieno)platino(II).
Solubilidad
Soluble en amoníaco y ácido clorhídrico. Insoluble en agua, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum(II) chloride |
Punto de fusión | 581°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | PtCl2 |
Número UN | UN3260 |
Índice Merck | 14,7528 |
Información de solubilidad | Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Densidad | 5.87 |