Learn More
Alambre de platino iridio, 1,0 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
577.00€ - 8109.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium wire |
---|---|
Nombre de nota | 1.0mm (0.04 in.) dia. |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Número MDL | MFCD02091683 |
Olor | Odorless |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11395407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042678.BQ |
5 cm |
577.00€
5 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11385407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042678.BU |
25 cm |
2533.00€
25 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11305417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042678.BY |
100 cm |
8109.00€
100 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
Odorless | |
Alambre, ≈0,85 g/5cm |
1.0mm (0.04 in.) dia. | |
MFCD02091683 | |
≈0.85g/5cm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only