Learn More
Yoduro de platino(IV), 99,95 % (base metálica), Pt 27,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11323998
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
Código de producto. 11323998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040401.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-46-7
Fórmula molecular I4Pt
Número MDL MFCD00016292
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) iodide
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Información de solubilidad Decomposes in water. Soluble in alcohol,acetone,alkali,HI,KI,liquid NH3
Formula Weight (peso de la fórmula) 702.7
Aspecto Black powder
Densidad 6.06