Learn More
Óxido de platino(IV), 83 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563941 1 g Frasco de vidrio 1 g
10606683 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10563941
Marca: Thermo Scientific Acros 195320010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-15-4
Fórmula molecular O2Pt
Peso molecular (g/mol) 227.08
Número MDL MFCD00011184
Clave InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Adams' catalyst
Nombre IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide
Punto de fusión 450.0°C
Nombre de nota 83% Pt
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Fórmula lineal PtO2
Número UN 1479
Índice Merck 15, 7642
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.09
Porcentaje de pureza 83% (Pt)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.