Learn More
Óxido de paladio(IV) monohidrato, 99,8 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
54.10€ - 824.00€
CAS | 12137-21-2 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O3Pt |
Peso molecular (g/mol) | 245.10 |
Número MDL | MFCD00066964 |
Clave InChI | SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o |
PubChem CID | 11139377 |
SMILES | O.O=[Pt]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10773211
|
Thermo Scientific Acros
211932500 |
250 mg | Frasco de vidrio |
54.10€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10276600
|
Thermo Scientific Acros
211930010 |
1 g | Frasco de vidrio |
181.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10249603
|
Thermo Scientific Acros
211930050 |
5 g | Frasco de vidrio |
824.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazasIdentificadores de productos químicos
12137-21-2 | |
245.10 | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
11139377 |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
O.O=[Pt]=O |
Especificaciones
Platinum(IV) oxide monohydrate | |
Marrón a negro | |
99.8% | |
PtO2·H2O | |
01,890 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatino;hidrato | |
11139377 | |
99.80% |
12137-21-2 | |
Polvo | |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
10, 7398 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh | |
O.O=[Pt]=O | |
245.10 | |
245.1 | |
base de trazas de metales |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar un incendio o una explosión; oxidante fuerte.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles.
En caso de
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Platinum(IV) oxide monohydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.