Learn More
Sulfuro de platino(IV), Pt 74,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals
281.40€ - 1069.32€
CAS 12038-21-0
Fórmula molecular PtS2
Peso molecular (g/mol) 259.20
Número MDL MFCD00016293
Clave InChI RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt
PubChem CID 82862
Nombre IUPAC disulfanylideneplatinum
SMILES S=[Pt]=S
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11351509
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013992.03
1 g
281.40€
1 g
11341509
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013992.06
5 g
1069.32€
5 g
Descripción
Descripción
Ultra high purity and high purity compositions of platinum sulfide improve both optical quality and usefulness as scientific standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 234-876-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfuro de platino(IV), Pt 74,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals