Learn More
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre 50 % de carbón negro comprimido, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15403935
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre 50 % de carbón negro comprimido, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403935
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15403935
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045039.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-6-6
Número MDL MFCD00798552
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota Nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM18J016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2023 Catalog Number045039.03,045037.G5,045037.G1
Número de loteM05J012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2023 Catalog Number045039.03,045037.G5,045037.G1
Número de loteS27I003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2022 Catalog Number045039.03,045037.G5,045037.G1
Número de loteM12I001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number045039.03,045037.G5,045037.G1
Número de loteB23W018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number045039.03,045037.G5,045037.G1
Título del producto
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre 50 % de carbón negro comprimido, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™ >