Learn More
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre 50 % de carbón negro comprimido, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15413935
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre 50 % de carbón negro comprimido, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™
Código de producto. 15413935
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15413935
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045039.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-6-6
Número MDL MFCD00798552
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota Nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Título del producto
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre 50 % de carbón negro comprimido, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™ >