Learn More
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre carbón negro, HiSPEC™ 10000 Código de producto.: 11369668
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre carbón negro, HiSPEC™ 10000
Código de producto. 11369668
10 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Código de producto. 11369668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044172.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black acts as a catalyst used on anodes and cathodes in proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) and direct methanol fuel cells (DMFC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-6-6
Número MDL MFCD00798552
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota Nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 10000
Color Negro
Cantidad 10 g
Número UN UN1325
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX18E037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number044176.=A,044172.04,044172.09
Número de loteD23Z014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number044176.=A,044172.04,044172.09
Número de loteH18N19 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number044176.=A,044172.04,044172.09
Número de loteE15R029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number044176.=A,044172.04,044172.09
Número de loteU06A008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number044176.=A,044172.04,044172.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Platino, teóricamente 40 % , rutenio, teóricamente 20 % sobre carbón negro, HiSPEC™ 10000 >