Learn More
Platino, teóricamente 60 % sobre soporte de carbono avanzado de gran superficie, HiSPEC™ 9100 Código de producto.: 11439960
Platino, teóricamente 60 % sobre soporte de carbono avanzado de gran superficie, HiSPEC™ 9100
Código de producto. 11439960
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11439960
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044728.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Platinum, nominally 60% on high surface area advanced carbon support, HiSPEC^t 9100 is used for anodes and cathodes in proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) and direct methanol fuel cells (DMFC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platine, platino, on carbon, platinum, metal, platin german, platinum, elemental, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum, HiSPEC™ 9100
Nombre de nota Nominally 60% on high surface area advanced carbon support
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteL24T001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044744.NH,044728.06,044728.03
Número de loteT12D059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044744.NH,044728.06,044728.03
Número de loteL06W009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044744.NH,044728.06,044728.03
Número de loteK21Y021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044744.NH,044728.06,044728.03
Número de loteTYPICAL Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044744.NH,044728.06,044728.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Platino, teóricamente 60 % sobre soporte de carbono avanzado de gran superficie, HiSPEC™ 9100 >