Learn More
Esponja de platino, malla -60, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11376428 5 g 5 g
11366428 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11376428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012074.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum sponge
Cantidad 5 g
Tamaño de malla −60 Mesh
Olor Odorless
Formulario Esponja
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.98%