Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase, DNA-free
Descripción
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free, is manufactured using a novel, closed single-use system together with stringent quality-control testing to minimize the risk of contamination with bacterial and human DNA. This enzyme is an ideal choice for PCR-based applications requiring the high sensitivity without false-positive results from reagent-borne contamination. This DNA-free enzyme provides the same high level of performance and lot-to-lot consistency as standard Platinum Taq DNA Polymerase.
- Nivel de contaminación bajo en ADN certificado (≤0,01 copia de ADNg bacteriano por unidad enzimática)
- Confianza en la detección cualitativa y cuantitativa de microorganismos de baja abundancia debido a la ausencia de señal con controles de PCR sin molde/solo reactivos
- El mismo rendimiento que la ADN polimerasa Platinum Taq fabricada mediante un proceso tradicional
La ADN polimerasa Platinum Taq, libre de ADN, es una polimerasa Taq recombinante con un anticuerpo patentado que bloquea la actividad de la polimerasa a temperaturas ambiente y se disocia después del paso inicial de desnaturalización a 94°C. Este inicio en caliente automático proporciona mayor sensibilidad, especificidad y producción, al tiempo que permite un ensamblaje de reacción cómodo a temperatura ambiente. Al igual que con la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa Platinum Taq, sin ADN, tiene una actividad transferasa terminal que no depende de moldes y que añade una desoxiadenosina 3′ a los extremos del producto y tiene una actividad de exonucleasa de 5′ a 3′.
- Para la amplificación de ADN a partir de complejas plantillas genómicas y virales, así como en RT-PCR
- Ideal para ensayos de PCR en los que hacen falta mayores niveles de sensibilidad y especificidad para minimizar resultados ambiguos o falsos positivos
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | • ADN polimerasa Platinum Taq, sin ADN, 100 μl • 10 unidades de tampón de PCR (-MgCl2), sin ADN, 1,25 ml • 50 mM de MgCl2, sin ADN, 1 ml Almacenar a una temperatura de -5 a -30°C en un congelador que no forme escarcha. |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq Platinum |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | ADN polimerasa Taq |
| Cantidad | 500 U |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR |
| Mostrar más |