Learn More
Alambre de platino, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
11316507 1 m 1 metro
11326507 5 m 5 metros
2 options
Código de producto. 11316507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000263.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 2,7 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white wire
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,27 g/m; templado: como se muestra