Learn More
Cable de platino, 0,5 mm (0,02 in) de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349418
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
Código de producto. 11349418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043288.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Alambre de platino; 99,95 % base metálica; Alfa Aesar; 0,5 mm de diámetro; recocido; 25 cm de longitud; 4,21 g/m, templado blando
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum wire
Cantidad 25 cm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)