Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SF260plus, recto
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
Marca:  Memmert™ SF260plusB29719
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Código de producto. 17588185
  • 118.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Especificaciones
Especificaciones
60,3 mm
Esterilizador SF260plus