Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SF30plus, recto
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
Marca:  Memmert™ SF30plusB29719
Código de producto. 17568235
  • 129.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Especificaciones
Especificaciones
60,3 mm
Esterilizador SF30plus
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SF30plus, recto > Para su uso con: SF30plus