Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SN30plus, recto
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
Marca: Memmert™ SN30plusB29719
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Accesorio
- Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
- Recto
Especificaciones
60,3 mm | |
Esterilizador SN30plus |