Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para UF55, recto
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
Marca: Memmert™ UF55B29719
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
- Recto
Especificaciones
Estufa UF55 | |
Extensión de tubo de conexión directa | |
de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm |
Título del producto
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para UF55, recto > Para su uso con: UF55
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido