Learn More
Memmert™ Extensiones de tubo de conexión directa para hornos
Utilice estas extensiones de tubos con estufas Memmert. Las extensiones de tubos de conexión directa para estufas Memmert™ se han diseñado para los conductos del aire de escape y para las conexiones mediante manguera si es necesario.
45.10€ - 121.00€
Especificaciones
Tipo | Extensión de tubo de conexión directa |
---|---|
Diámetro (métrico) | 57 mm (interior), 60,3 mm (exterior) |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15125543
|
Memmert™
B29718 |
Modelos U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060 |
45.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15165586
|
Memmert™
B29719 |
Conducto de aire de escape |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Extensión de tubo «plug-in» (diám. externo de 60,3 mm, interno de 57 mm)
- Angular
- Sólo modelos U, I, S
Especificaciones
Extensión de tubo de conexión directa | |
57 mm (interior), 60,3 mm (exterior) |